Bronopoli ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
Synonyms: 2-Bromi-2-nitropropaani-1,3-dioli
A11639.22EA 273 EUR
A11639.22 A11639.36 A11639.PG
Bronopoli ≥98%
Bronopoli
Kaava: HOCH₂BrC(NO₂)CH₂OH
MW: 199,99 g/mol
Kiehumispiste: 388 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: ∼122…132 °C
Tiheys: 1,91 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00007390
CAS-numero: 52-51-7
EINECS: 200-143-0
UN: 3241
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01432