Propyleenioksidi 99%, pure
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
Synonyms: (±)-Propyleenioksidi(±)-Metyylioksiraani
ACRO149620025EA 110 EUR
ACRO149620025 ACRO149620010
Propyleenioksidi 99%, pure
Propyleenioksidi
Kaava: C₃H₆O
MW: 58,08 g/mol
Kiehumispiste: 34,3 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –112 °C
Tiheys: 0,83 g/cm³
Leimahduspiste: –37 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00005126
CAS-numero: 75-56-9
EINECS: 200-879-2
UN: 1280
ADR: 3,I
Merck Index: 12,08041
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/00/14/2300014.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3650 to 1.3670 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.02 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Aldehyde (C3H6O) ≤0.01 %