Propyleenioksidi ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
Synonyms: (±)-Propyleenioksidi(±)-Metyylioksiraani
30765.L7EA 494 EUR
30765.L7 30765.AE 30765.K2
Propyleenioksidi ≥99%
Propyleenioksidi
Kaava: C₃H₆O
MW: 58,08 g/mol
Kiehumispiste: 34…35 °C
Sulamispiste: –112 °C
Tiheys: 0,83
Leimahduspiste: –37 °C (–35 °F)
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00005126
CAS-numero: 75-56-9
EINECS: 200-879-2
UN: 1280
ADR: 3,I
Merck Index: 12,08041
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/00/14/2300014.jpg