Jatka istuntoa?
Jäljellä 
Tämä istunto vanhenee
Istuntosi on vanhentunut. Kirjasimme sinut ulos turvallisuussyistä.
Haluatko kirjautua uudelleen sisään?

1,2-Dichloroethane CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.8%, Riedel-de Haen

Toimittaja: Honeywell Chemicals
Vaara



Kaava: ClH₂CCH₂Cl
MW: 98,96 g/mol
Kiehumispiste: 83,5 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: -35,5 °C
Tiheys: 1,254 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 13 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00000963
CAS-numero: 107-06-2
EINECS: 203-458-1
UN: 1184
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03831
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/54/88/725488.jpg

Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista tietoni tässä laitteessa
 

TILAUS

Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pakkaustyyppi Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
Glass Bottle, Narrow Open 1 l 34872-1L
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page

Syötä tarkemmat tiedot.

Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.

Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm