1,2-Dichloropropane-[D₆] (98% D)
Toimittaja: LGC Standards PROMOCHEM
Vaara
PROOCILDLM19370.1EA 332 EUR
PROOCILDLM19370.1
1,2-Dichloropropane-[D₆] (98% D)
1,2-Dichloropropane-[D₆]
Kaava: ClD₂CCD₂CD₂Cl
Storage Temperature: Huoneenlämpö
CAS-numero: 93952-08-0
UN: 1279
ADR: 3,II