Jatka istuntoa?
Jäljellä 
Tämä istunto vanhenee
Istuntosi on vanhentunut. Kirjasimme sinut ulos turvallisuussyistä.
Haluatko kirjautua uudelleen sisään?

1-Chlorobutane Reagent Grade, 99%, Honeywell

Toimittaja: Honeywell Chemicals
Vaara



Kaava: CH₃(CH₂)₃Cl
MW: 92,57 g/mol
Kiehumispiste: 78,4 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: -123 °C
Tiheys: 0,8862 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: -17 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00001009
CAS-numero: 109-69-3
EINECS: 203-696-6
UN: 1127
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01559
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/58/18/725818.jpg

Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista tietoni tässä laitteessa
 

TILAUS

Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pakkaustyyppi Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
Glass Bottle 1 l 125008-1L
Glass Bottle 2,5 l 125008-2.5L
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page

Syötä tarkemmat tiedot.

Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.

Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm