Tarjouskoodillisten tuotteiden hinnat eivät näy tällä hetkellä oikein verkkokaupassa - korjaamme vikaa.
Metyleenikloridi, UniSolv® for organic trace analysis
Toimittaja: Merck Millipore
Varoitus
Kaava: CH₂Cl₂
MW: 84,93 g/mol
Kiehumispiste: 39,8 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –95 °C
Tiheys: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00000881
CAS-numero: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06140
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/30/20961430.jpg
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pakkaustyyppi Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
Glass bottle 1 l 1.06454.1000
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm