Metyleenikloridi

Toimittaja: Merck

Varoitus

48538.EA 50.2 EUR
48538.
Metyleenikloridi
Metyleenikloridi
Kaava: CH₂Cl₂
MW: 84,93 g/mol
Kiehumispiste: 39,8 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –95 °C
Tiheys: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00000881
CAS-numero: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06140
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/70/26659370.jpg

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR