Kloorietikkahappo
Toimittaja: EHRENSTORFER GMBH
Vaara
EHERC11348500EA 55.8 EUR
EHERC11348500
Kloorietikkahappo
Kloorietikkahappo
Kaava: ClCH₂COOH
MW: 94,5 g/mol
Kiehumispiste: 188 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 56…57 °C
Tiheys: 1,4043 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 126 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002683
CAS-numero: 79-11-8
EINECS: 201-178-4
UN: 1751
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02129
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/20/30/2302030.jpg