Asetoni ≥99.5%, Laboratory Reagent
Toimittaja: Honeywell Chemicals
Vaara
Synonyms: Propanone
179973-1LEA 26.79 EUR
179973-1L 179973-4L 179973-25L 179973-6X1L 179973-4X4L
Asetoni ≥99.5%, Laboratory Reagent
Asetoni
  • ≥95% for general laboratory use.
Beilstein Number: 635680
RTECS Number: AL3150000
UNSPSC Code: 12191602
Kaava: CH₃COCH₃
MW: 58,08 g/mol
Kiehumispiste: 55 - 57 °C
Sulamispiste: -95 °C
Tiheys: 0,79 g/cm3
Leimahduspiste: -17 °C (sulj. astia)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008765
CAS-numero: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/07/720607.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
IR spectrum complying
Assay (GC) min. 99.50 %
Refractive index (n 20/D) 1.357 - 1.361
Non-volatile matter max. 0.002 %
Water (Karl Fischer) max. 0.5 %