Di-tert-butyylipyrokarbonaatti 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO189771000EA 124 EUR
ACRO189771000 ACRO189775000
Di-tert-butyylipyrokarbonaatti 97%
Di-tert-butyylipyrokarbonaatti
Kaava: C₁₀H₁₈O₅
MW: 218,25 g/mol
Kiehumispiste: 56…57 °C (,5 mmHg)
Sulamispiste: 22…24 °C
Tiheys: 1,02 g/cm³
Leimahduspiste: 37 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00008805
CAS-numero: 24424-99-5
EINECS: 246-240-1
UN: 2930
ADR: 6.1,II
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/20/2296920.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Titration by coupling ≥96.0 %
HPLC ≥97.5 %