Di-tert-butyylipyrokarbonaatti ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
A14708.36EA 1010 EUR
A14708.36 A14708.14 A14708.22
Di-tert-butyylipyrokarbonaatti ≥97%
Di-tert-butyylipyrokarbonaatti
Reagent for the introduction of the Boc protecting group
Kaava: C₁₀H₁₈O₅
MW: 218,25 g/mol
Kiehumispiste: 56…57 °C (0,5 mmHg)
Sulamispiste: 21…24 °C
Tiheys: 0,950
Leimahduspiste: 37 °C (99 °F)
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00008805
CAS-numero: 24424-99-5
EINECS: 246-240-1
UN: 2930
ADR: 6.1,II
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/20/2296920.jpg