Di-tert-butyylipyrokarbonaatti syntetiikkaan
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18282.0500EA 297 EUR
8.18282.0500 8.18282.9015 8.18282.0100 8.18282.0025 8.18282.9999 8.18282.9050 8.18282.9020 8.18282.9021 8.18282.6000
Di-tert-butyylipyrokarbonaatti syntetiikkaan
Di-tert-butyylipyrokarbonaatti
Kaava: C₁₀H₁₈O₅
MW: 218,25 g/mol
Kiehumispiste: 235 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 20…23 °C
Tiheys: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 37 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008805
CAS-numero: 24424-99-5
EINECS: 246-240-1
UN: 2929
ADR: 6.1 (3),II
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/20/2296920.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 20 - 24 °C
Molar Mass 218.25 g/mol
Boiling Point 56 - 57 °C (0.7 hPa)
Flash Point 37 °C
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 460 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials