Di-tert-butyylipyrokarbonaatti
Toimittaja: Molekula
Vaara
MOLE62638603-100GEA 122 EUR
MOLE62638603-100G
Di-tert-butyylipyrokarbonaatti
Di-tert-butyylipyrokarbonaatti
Kaava: C₁₀H₁₈O₅
MW: 218,25 g/mol
Kiehumispiste: 235 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 20…23 °C
Tiheys: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 37 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008805
CAS-numero: 24424-99-5
EINECS: 246-240-1
UN: 2930
ADR: 6.1,I
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/20/2296920.jpg