N,N-Dimetyyliformamidi 99.5% for analysis
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
Synonyms: DMF
210580250.EA 1380 EUR
210580250. 210580010. 210580100. 210580025. 210585000.
N,N-Dimetyyliformamidi 99.5% for analysis
N,N-Dimetyyliformamidi
Kaava: HCON(CH₃)₂
MW: 73,09 g/mol
Kiehumispiste: 153 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –61 °C
Tiheys: 0,945 g/cm³
Leimahduspiste: 58 °C (sulj. astia)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003284
CAS-numero: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN: 2265
ADR: 3,III
REACH: 01-2119475605-32
Merck Index: 13,03269
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/25/06/2302506.jpg https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/12/16640612.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤20 ppm
Acidity/alkalinity ≤0.0005 meq/g
Calcium (Ca) ≤1 ppm
Copper (Cu) ≤0.5 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Lead (Pb) ≤0.5 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.5 ppm
Potassium (K) ≤0.5 ppm
Sodium (Na) ≤2 ppm
Zinc (Zn) ≤0.5 ppm
Total phosphorus (P) ≤0.5 ppm
Total silicon (Si) ≤0.05 ppm
Total sulfur (S) ≤1 ppm