N,N-Dimetyyliformamidi, extra dry over Molecular Sieve 99.8%, AcroSeal™
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
Synonyms: DMF
348435000.EA 75.1 EUR
348435000. 348430025. 348430010. 348431000.
N,N-Dimetyyliformamidi, extra dry over Molecular Sieve 99.8%, AcroSeal™
N,N-Dimetyyliformamidi
Kaava: HCON(CH₃)₂
MW: 73,09 g/mol
Kiehumispiste: 153 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: –61 °C
Tiheys: 0,945 g/cm³
Leimahduspiste: 58 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003284
CAS-numero: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN: 2265
ADR: 3,III
REACH: 01-2119475605-32
Merck Index: 13,03269
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/25/06/2302506.jpg https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/12/16640612.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.75 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.01 %