N,N-Dimetyyliformamidi 99.8% for peptide synthesis
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
Synonyms: DMF
ACRO354830100EA 495 EUR
ACRO354830100 ACRO354830025 ACRO354830010
N,N-Dimetyyliformamidi 99.8% for peptide synthesis
N,N-Dimetyyliformamidi
Kaava: HCON(CH₃)₂
MW: 73,09 g/mol
Kiehumispiste: 153 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: –61 °C
Tiheys: 0,945 g/cm³
Leimahduspiste: 58 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003284
CAS-numero: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN: 2265
ADR: 3,III
REACH: 01-2119475605-32
Merck Index: 13,03269
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/25/06/2302506.jpg https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/12/16640612.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 % (K.F.)
GC ≥99.8 %
Color scale ≤10 APHA
Free amine ≤0.001 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.001 %