N,N-Dimetyyliformamidi, Supelco®
Toimittaja: Merck
Vaara
Synonyms: DMF
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.03034.2511EA 189 EUR
1.03034.2511 1.03034.2500 1.03034.6025 1.03034.4000 1.03034.1000 1.03034.1011
N,N-Dimetyyliformamidi, Supelco®
N,N-Dimetyyliformamidi
Kaava: HCON(CH₃)₂
MW: 73,09 g/mol
Kiehumispiste: 153 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –61 °C
Tiheys: 0,949 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 57,5 °C (sulj. astia)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003284
CAS-numero: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN: 2265
ADR: 3,III
REACH: 01-2119475605-32
Merck Index: 13,03269
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/25/06/2302506.jpg https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/12/16640612.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -61 °C
Molar Mass 73.09 g/mol
Boiling Point 153 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 3.77 hPa (20 °C)
Flash Point 58 °C
Refractive Index 1.43
Explosion Limit 2.2 - 16 %(V)
Density 0.94 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (200 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 410 °C