N,N-Dimetyyliformamidi ≥98%, TECHNICAL
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
Synonyms: DMF
23469.367EA 121 EUR
23469.367 23469.930 23469.298
N,N-Dimetyyliformamidi ≥98%, TECHNICAL
N,N-Dimetyyliformamidi
Kaava: HCON(CH₃)₂
MW: 73,09 g/mol
Kiehumispiste: 153 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –60,5 °C
Tiheys: 0,949 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 57,5 °C (DIN 51755) (sulj. astia)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003284
CAS-numero: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN: 2265
ADR: 3,III
REACH: 01-2119475605-32
Merck Index: 13,03269
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/25/06/2302506.jpg https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/12/16640612.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Assay Min. 98 %
Refractive index (20°C) 1.429 - 1.431