N,N-Dimetyyliformamidi, kuivattu (enint. 0,005% H2O) ≥99.8%
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
Synonyms: DMF
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83675.230EA 124 EUR
83675.230 83675.290
N,N-Dimetyyliformamidi, kuivattu (enint. 0,005% H2O) ≥99.8%
N,N-Dimetyyliformamidi
250 ml bottle with a septum cap featuring six separate re-sealable puncture points
Kaava: HCON(CH₃)₂
MW: 73,09 g/mol
Kiehumispiste: 153 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –60,5 °C
Tiheys: 0,949 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 57,5 °C (DIN 51755) (sulj. astia)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003284
CAS-numero: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN: 2265
ADR: 3,III
REACH: 01-2119475605-32
Merck Index: 13,03269
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/25/06/2302506.jpg https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/12/16640612.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.8 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Residue on evaporation Max. 0.0005 %
Water (K.F.) Max. 0.0050 %