N,N-Dimetyyliformamidi, Supelco®
Toimittaja: Merck
Vaara
Synonyms: DMF
M-Clarity™ quality level = MQ100
72438-5ML-FEA 252.29 EUR
72438-5ML-F
N,N-Dimetyyliformamidi, Supelco®
N,N-Dimetyyliformamidi
Kaava: HCON(CH₃)₂
MW: 73,09 g/mol
Kiehumispiste: 153 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –61 °C
Tiheys: 0,949 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 57,5 °C (sulj. astia)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003284
CAS-numero: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN: 2265
ADR: 3,III
REACH: 01-2119475605-32
Merck Index: 13,03269
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/12/16640612.jpg https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/67/31/26836731.jpg