Asetamidi syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
Varoitus
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22343.1000EA 98.2 EUR
8.22343.1000 8.22343.9999 8.22343.0100
Asetamidi syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Asetamidi
Kaava: C₂H₅NO
MW: 59,07 g/mol
Kiehumispiste: 221,1 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 78…81 °C
Tiheys: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008023
CAS-numero: 60-35-5
EINECS: 200-473-5
Merck Index: 13,00044
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility 2200 g/l (20 °C)
Melting Point 78 - 81 °C
Molar Mass 59.06 g/mol
Boiling Point 221 - 222 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (65 °C)
Density 1.159 g/cm3 (20 °C)