Urea 99.0-100.5% ACS
Toimittaja: Thermo Scientific
Synonyms: Karbamidi
36428.22EA 67.9 EUR
36428.22 36428.36 36428.A3
Urea 99.0-100.5% ACS
Urea
Used as a protein denaturant
Kaava: NH₂CONH₂
MW: 60,06 g/mol
Kiehumispiste: 197 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 132…135 °C
Tiheys: 1,335
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008022
CAS-numero: 57-13-6
EINECS: 200-315-5
REACH: 01-2119463277-33
Merck Index: 13,09935
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/46/2297046.jpg