Urea
Synonyms: Karbamidi
A1360.9010EA 289 EUR
A1360.9010
Urea
Urea
Kaava: NH₂CONH₂
MW: 60,06 g/mol
Kiehumispiste: 197 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 132,7 °C
Tiheys: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008022
CAS-numero: 57-13-6
EINECS: 200-315-5
REACH: 01-2119463277-33
Merck Index: 12,10005
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/46/2297046.jpg