Urea, crystallised, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, JP, USP, ACS biofarmaseuttiseen tuotantoon, SAFC®
Toimittaja: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms: Karbamidi
1.37030.9026EA 0 EUR
1.37030.9026 1.37030.5000 1.37030.9012 MERP1.37030.9999 1.37030.9150 1.37030.9029
Urea, crystallised, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., BP, JP, USP, ACS biofarmaseuttiseen tuotantoon, SAFC®
Urea
Kaava: NH₂CONH₂
MW: 60,06 g/mol
Kiehumispiste: 197 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 132,7 °C
Tiheys: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008022
CAS-numero: 57-13-6
EINECS: 200-315-5
REACH: 01-2119463277-33
Merck Index: 12,10005
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/46/2297046.jpg