Urea ≥95%, GPR RECTAPUR®
Toimittaja: VWR Chemicals
Synonyms: Karbamidi
28876.460EA 400 EUR
28876.460 28876.298 28876.367
Urea ≥95%, GPR RECTAPUR®
Urea
Kaava: NH₂CONH₂
MW: 60,06 g/mol
Kiehumispiste: 197 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 132,7 °C
Tiheys: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008022
CAS-numero: 57-13-6
EINECS: 200-315-5
REACH: 01-2119463277-33
Merck Index: 12,10005
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/46/2297046.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Assay Min. 95 %
Melting point 132 - 135 °C
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.2 %
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm