ACES
Toimittaja: Molekula
MOLE14774016-1KGEA 394 EUR
MOLE14774016-1KG MOLE14774016-100G
ACES
ACES
Kaava: H₂NCOCH₂NHCH₂CH₂SO₃H
MW: 182,2 g/mol
Sulamispiste: 270…295 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008030
CAS-numero: 7365-82-4
EINECS: 230-908-4
Merck Index: 13,00037
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/40/46/2354046.jpg