Metyyliurea 97%
Toimittaja: Thermo Scientific
ACRO127991000EA 27 EUR
ACRO127991000 ACRO127995000
Metyyliurea 97%
Metyyliurea
Kaava: C₂H₆N₂O
MW: 74,08 g/mol
Kiehumispiste: 240 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 98…102 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00007950
CAS-numero: 598-50-5
EINECS: 209-935-0
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to off-white Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 %
HPLC ≥96.0 % (on dry substance)
Titration with HClO4 ≥96.0 % (On dry substance)