Metyyliurea ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
B24772.30EA 160 EUR
B24772.30 B24772.0B
Metyyliurea ≥98%
Metyyliurea
Kaava: C₂H₆N₂O
MW: 74,08 g/mol
Kiehumispiste: 240 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 96…101 °C
Tiheys: 1,204 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00007950
CAS-numero: 598-50-5
EINECS: 209-935-0