Hydroksiurea
Toimittaja: Molekula
MOLE10872383-100GEA 152 EUR
MOLE10872383-100G
Hydroksiurea
Hydroksiurea
Kaava: CH₄N₂O₂
MW: 76,05 g/mol
Kiehumispiste: 296 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 142…144 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00007943
CAS-numero: 127-07-1
EINECS: 204-821-7
Merck Index: 13,04874