Etyylilauraatti
Toimittaja: Cayman Chemical
CAYM10008203-500EA 44.2 EUR
CAYM10008203-500 CAYM10008203-100 CAYM10008203-1
Etyylilauraatti
Etyylilauraatti
Kaava: C₁₄H₂₈O₂
MW: 228,38 g/mol
Kiehumispiste: 269 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –2 °C
Tiheys: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 138 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00015065
CAS-numero: 106-33-2
EINECS: 203-386-0
Merck Index: 13,03851