Etyylistearaatti
Toimittaja: Cayman Chemical
CAYM10008196-500EA 78 EUR
CAYM10008196-500 CAYM10008196-100
Etyylistearaatti
Etyylistearaatti
Kaava: C₂₀H₄₀O₂
MW: 312,54 g/mol
Kiehumispiste: 365 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 31 °C
Tiheys: 0,8973 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00009006
CAS-numero: 111-61-5
EINECS: 203-887-4