Ethyl-3-mercaptopropionate 98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO137410050EA 55.6 EUR
ACRO137410050 ACRO137410250
Ethyl-3-mercaptopropionate 98%
Ethyl-3-mercaptopropionate
Kaava: C₅H₁₀O₂S
MW: 134,2 g/mol
Kiehumispiste: 75…76 °C (10 mmHg)
Tiheys: 1,059 g/cm³
Leimahduspiste: 72 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00004896
CAS-numero: 5466-06-8
EINECS: 226-771-5
UN: 3334
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4560 to 1.4580 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %