Dietyylimalonaatti 99+%
Toimittaja: Thermo Scientific
114450025.EA 152 EUR
114450025. 114455000. 114450250. 114450100. 114450010.
Dietyylimalonaatti 99+%
Dietyylimalonaatti
Kaava: C₇H₁₂O₄
MW: 160,17 g/mol
Kiehumispiste: 199 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: –50 °C
Tiheys: 1,055 g/cm³
Leimahduspiste: 93 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00009195
CAS-numero: 105-53-3
EINECS: 203-305-9
Merck Index: 13,03856
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 1.052 to 1.058 g/ml
GC ≥99.0 %