Dimetyylisukkinaatti 99%
Toimittaja: Thermo Scientific
ACRO150735000EA 71.9 EUR
ACRO150735000 ACRO150731000
Dimetyylisukkinaatti 99%
Dimetyylisukkinaatti
Kaava: C₆H₁₀O₄
MW: 146,14 g/mol
Kiehumispiste: 200 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 18…19 °C
Tiheys: 1,11 g/cm³
Leimahduspiste: 85 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
CAS-numero: 106-65-0
EINECS: 203-419-9
Merck Index: 12,09038
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4180 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤25 APHA