Dimetyylisukkinaatti ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A12565.30EA 82.8 EUR
A12565.30 A12565.0B A12565.22
Dimetyylisukkinaatti ≥98%
Dimetyylisukkinaatti
Kaava: C₆H₁₀O₄
MW: 146,14 g/mol
Kiehumispiste: 196 °C
Sulamispiste: 18…19 °C
Tiheys: 1,119
Leimahduspiste: 85 °C (185 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
CAS-numero: 106-65-0
EINECS: 203-419-9
Merck Index: 12,09038