Meripihkahappo ≥99.0% ACS
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
33272.A3EA 340 EUR
33272.A3 33272.36
Meripihkahappo ≥99.0% ACS
Meripihkahappo
Kaava: HOOCCH₂CH₂COOH
MW: 118,09 g/mol
Kiehumispiste: 235 °C
Sulamispiste: 186…188 °C
Tiheys: 1,56
Leimahduspiste: 206 °C (402 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002789
CAS-numero: 110-15-6
EINECS: 203-740-4
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08953
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/01/38/2300138.jpg