Meripihkahappo syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22260.0250EA 36.2 EUR
8.22260.9999 8.22260.0250 8.22260.9050 8.22260.1000 8.22260.9020
Meripihkahappo syntetiikkaan, Sigma-Aldrich®
Meripihkahappo
Kaava: HOOCCH₂CH₂COOH
MW: 118,09 g/mol
Kiehumispiste: 235 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 182 °C
Tiheys: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 206 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002789
CAS-numero: 110-15-6
EINECS: 203-740-4
ADR: 8,III
Merck Index: 12,09038
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/01/38/2300138.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility 58 g/l (20 °C)
Melting Point 185 - 190 °C
Molar Mass 118.09 g/mol
Bulk Density 940 kg/m3
Boiling Point 235 °C (1013 hPa)
Flash Point 206 °C
Density 1.56 g/cm3 (20 °C)
pH 2.7 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 470 °C