Glutaarihappo 99%
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Varoitus
|
ACRO119960250EA
28.9
EUR
ACRO119960250
ACRO119965000
ACRO119961000
Glutaarihappo 99%
Glutaarihappo
Kaava:
C₅H₈O₄ MW: 132,12 g/mol Kiehumispiste: 302 °C (1013 hPa) Sulamispiste: 92…99 °C Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD00004410 CAS-numero: 110-94-1 EINECS: 203-817-2 Merck Index: 13,04486 |
Testitulosten erittely
Appearance | White to off-white Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 95 to 99 °C |
Titration with NaOH | 98.5 to 101.5 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |