Dikaliumoksalaatti-H2O, EMSURE® ACS for analysis, Supelco®
Toimittaja: Merck
Varoitus
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05073.1000EA 279 EUR
1.05073.9999 1.05073.1000 1.05073.0250
Dikaliumoksalaatti-H2O, EMSURE® ACS for analysis, Supelco®
Dikaliumoksalaatti-H2O
Kaava: (COOK)₂·H₂O
MW: 184,23 g/mol
Sulamispiste: 356 °C
Tiheys: 2,154 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00150033
CAS-numero: 6487-48-5
EINECS: 209-506-8
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07820
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility 360 g/l (20 °C) (anhydrous substance)
Molar Mass 184.24 g/mol
Bulk Density 700 - 1100 kg/m3
Vapor Pressure (20 °C)
Density 2.13 g/cm3 (20 °C)
pH 7.0 - 8.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)