Sitruunahappo

Varoitus

EDQMA1202000EA 282 EUR
EDQMA1202000
Sitruunahappo
Sitruunahappo
Kaava: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
MW: 192,13 g/mol
Kiehumispiste: 310 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 149…151 °C
Tiheys: 1,665 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011669
CAS-numero: 77-92-9
EINECS: 201-069-1
REACH: 01-2119457026-42-0000
Merck Index: 13,02350
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/50/46/725046.jpg

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR