1,1,1,3,3,3-Heksafluori-2-propanoli 99.5+%, pure
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO147540250EA 91.7 EUR
ACRO147540250 ACRO147540050 ACRO147541000 ACRO147545000 ACRO147540025
1,1,1,3,3,3-Heksafluori-2-propanoli 99.5+%, pure
1,1,1,3,3,3-Heksafluori-2-propanoli
Kaava: C₃H₂F₆O
MW: 168,04 g/mol
Kiehumispiste: 59 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: –4 °C
Tiheys: 1,596 g/cm³
Leimahduspiste: >100 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011651
CAS-numero: 920-66-1
EINECS: 213-059-4
UN: 3265
ADR: 8,I
Merck Index: 13,09598
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.3 %
GC ≥99.50 %
Specific optical rotation +170° to +180° (20°C, 589 nm) (C=2 in CHCl3)