Trietanoliamiini, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Toimittaja: Avantor
7078.1000EA 76.14 EUR
7078.1000 7078.2500 7078.9025
Trietanoliamiini, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Trietanoliamiini
Kaava: C₆H₁₅NO₃
MW: 149,19 g/mol
Kiehumispiste: 335,4 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 21,6 °C
Tiheys: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 179 °C (sulj. astia)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002855
CAS-numero: 102-71-6
EINECS: 203-049-8
Merck Index: 12,09798
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/75/12/2297512.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Assay 99.0 - 103.0 %
Appearance of solution passes test
Density (g/ml) at 25°C 1.117 - 1.125
Iron (Fe) max. 5 ppm
Heavy Metals (as Pb) max. 10 ppm
Identification passes test
Sulfated Ash max. 0.005 %
Water (H2O) max. 0.2 %