N,N,N',N'-Tetrametyylietyleenidiamiini
Toimittaja: Molekula
Vaara
MOLE68604730-500GEA 0 EUR
MOLE68604730-500G
N,N,N',N'-Tetrametyylietyleenidiamiini
N,N,N',N'-Tetrametyylietyleenidiamiini
Kaava: C₆H₁₆N₂
MW: 116,21 g/mol
Kiehumispiste: 120 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –64 °C
Tiheys: 0,7765 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 17 °C (sulj. astia)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008335
CAS-numero: 110-18-9
EINECS: 203-744-6
UN: 2372
ADR: 3,II
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/66/2299966.jpg