Tris-(hydroksimetyyli)aminometaani
Toimittaja: Molekula
Varoitus
Synonyms: Tris (Hydroxymethyl) AminomethaneTrometamol2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
MOLEM10626717EA 0 EUR
MOLEM10626717
Tris-(hydroksimetyyli)aminometaani
Tris-(hydroksimetyyli)aminometaani
Kaava: NH₂C(CH₂OH)₃
MW: 121,14 g/mol
Kiehumispiste: 357 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 169…172 °C
Tiheys: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00004679
CAS-numero: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 12,09902
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/00/2297600.jpg