1,4-Diaminobutaani 99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO112125000EA 262 EUR
ACRO112125000 ACRO112120025 ACRO112120250 ACRO112121000
1,4-Diaminobutaani 99%
1,4-Diaminobutaani
Kaava: C₄H₁₂N₂
MW: 88,15 g/mol
Kiehumispiste: 158…160 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: 27 °C
Tiheys: 0,877 g/cm³
Leimahduspiste: 45 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008235
CAS-numero: 110-60-1
EINECS: 203-782-3
UN: 2923
ADR: 8,II
Merck Index: 12,08134
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +21° to +25° (22°C, 589 nm) (c=1.2, 1 N HCl)
Titration with HClO4 ≥97.5 %