N-Etyylidi-isopropyyliamiini 99+%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
115220250.EA 25.6 EUR
115220250. 115221000. 115220101. 115220026. 115225000.
N-Etyylidi-isopropyyliamiini 99+%
N-Etyylidi-isopropyyliamiini
Kaava: C₈H₁₉N
MW: 129,25 g/mol
Kiehumispiste: 127 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: –46 °C
Tiheys: 0,756 g/cm³
Leimahduspiste: 6 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008868
CAS-numero: 7087-68-5
EINECS: 230-392-0
UN: 3384
ADR: 6.1,
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.30 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Diisopropylamine ≤0.30 %