Spermidiini
Toimittaja: Molekula
MOLEM24358880EA 62 EUR
MOLEM24358880
Spermidiini
Spermidiini
Kaava: C₇H₁₉N₃
MW: 145,25 g/mol
Kiehumispiste: 246 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 20…25 °C
Tiheys: 0,925 g/cm³ (20 °C)
MDL numero: MFCD00008229
CAS-numero: 124-20-9
EINECS: 204-689-0
Merck Index: 12,08893