Etikkahappoanhydridi
Toimittaja: Cayman Chemical
Vaara
CAYM400031-5EA 52 EUR
CAYM400031-5 CAYM400031-1
Etikkahappoanhydridi
Etikkahappoanhydridi
Kaava: (CH₃CO)₂O
MW: 102,09 g/mol
Kiehumispiste: 139,9 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –73 °C
Tiheys: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 49 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008705
CAS-numero: 108-24-7
EINECS: 203-564-8
UN: 1715
ADR: 8,II
REACH: 01-2119486470-36
Merck Index: 13,00057
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/22/53/2302253.jpg