Etikkahappoanhydridi, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00042.2500EA 178 EUR
1.00042.2500 1.00042.9025 MERC1.00042.1000_N 1.00042.9999 1.00042.1000 MERC1.00042.2500_N
Etikkahappoanhydridi, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Etikkahappoanhydridi
Kaava: (CH₃CO)₂O
MW: 102,09 g/mol
Kiehumispiste: 139,9 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –73 °C
Tiheys: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 49 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008705
CAS-numero: 108-24-7
EINECS: 203-564-8
UN: 1715
ADR: 8 (3),II
REACH: 01-2119486470-36
Merck Index: 13,00057
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/22/53/2302253.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility (20 °C) Hydrolysis,Risk of violent reaction.
Melting Point -73 °C
Molar Mass 102.08 g/mol
Boiling Point 138 - 140.5 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 4 hPa (20 °C)
Flash Point 49 °C
Explosion Limit 2.0 - 10.2 %(V)
Density 1.08 g/cm3 (20 °C)
pH 3 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 330 °C